Learn More
Gibco™ StemPro™ Neural Stem Cells
StemPro™ Neurale Stammzellen
Marke: Gibco™ A15654
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
StemPro™ Neural Stem Cells sind kryokonservierte humane neurale Stammzellen (NSCs), die vom Gehirn des Fötus abgeleitet werden. Diese Zellen werden unter GMP-Fertigungsstandards in einer in Kalifornien lizenzierten Einrichtung zu erfüllen, und sind nur für Forschungszwecke verfügbar. Sie werden in Kultur isoliert und für Passage 4 mithilfe eines proprietären Herstellungsprozesses bei Sauerstoffmangel (Ischämie-tolerant) unter Verwendung FBS-supplementierter Medien erweitert und dann in einem Kryokonservierungsmedium ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs kryokonserviert. Für jede Charge liegt ein Analysenzertifikat vor, das die Spezifikationen zur Qualitätskontrolle, die Testergebnisse und Spenderinformationen dokumentiert. Diese Zellen haben in GLP-konformen Tierstudien keine beobachtete Tumorigenizität/Toxizität.Vorteile der StemPro™ Neural Stem Cells:
Unreife, hochpotente, bei Sauerstoffmangel gezüchtete NSCs
StemPro™ Neural Stem Cells werden aus menschlichem fötalem Gehirn gewonnen, das qualifizierten, nachverfolgbaren Spendern entnommen wurde. Die Zellen werden mit den GMP-Fertigungsstandards in einer in Kalifornien lizenzierten Anlage mithilfe eines proprietären Herstellungsprozesses bei reduzierter Sauerstoffspannung isoliert, gezüchtet und erweitert. Die Herstellung der Zellen, die unter reduzierter Sauerstoffspannung hergestellt werden, führen zu höheren Erträgen an hochpotenten unreifen Stammzellen im Vergleich zu Zellen, die unter normalen Sauerstoffkulturbedingungen erweitert werden.
Sicherheitsgetestet
Die StemPro™ Neural Stem Cells sind nicht toxisch und nicht kanzerogen. Dies wurde in experimentellen GLP-Studien nachgewiesen, die entsprechend den Richtlinien der FDA durchgeführt wurden.
Für Untersuchungen, die eine Assay-Standardisierung erfordern, können große Chargen bereitgestellt werden. Die bereitgestellten Protokolle unter Verwendung von getesteten Reagenzien unterstützen die Minimierung der Gefahr eines Fehlschlagens des Assays, wenn Reagenzien und Zellen verwendet werden, die noch nicht auf ihre Interaktion geprüft wurden. Hier finden Sie Informationen über unsere getesteten Medien und Reagenzien.
Hohe Viabilität nach der Kryokonservierung
Diese StemPro™ Neuralen Stammzellen werden in CryoStor™ Kryokonservierungsmedium geliefert bei einer Konzentration von 5 x 106 lebensfähige Zellen/Fläschchen. CryoStor™ Medium ist frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs und nachweislich zur Unterstützung einer hohen Viabilität der Zellen nach dem Auftauen geeignet. Kontrollierte Prozesse bei Kryokonservierung, Bearbeitung und Versand tragen dazu bei, das Risiko von negativen Auswirkungen auf die Qualität der Zellen zu minimieren.
Hergestellt in den USA durch Stemedica für Thermo Fisher Scientific.
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Nervenzellen | |
1 x 106 Zellen |
Fötal | |
Cortex | |
Differentiation Potential, Pathogen, Sterility, Viability, Mycoplasma |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ StemPro™ Neural Stem Cells > 1 x 106 Zellen