Learn More
StemPro™ CD34+ Cell Kit
StemPro™ CD34+ Cell Kit
Marke:  Gibco A14059
Artikelnummer. 12694757
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 to 8°C (StemPro™-34 SFM media), –5° to –20°C (StemPro 34 supplement)
Stem cell culture, stem cell engineering and reprogramming
1 Kit(s)
Stem Cells (Hematopoietic)
One vial containing one mL of 0.5 x 106 cells/mL pooled donor cord blood-derived CD34+ cells, 500mL StemPro™-34 SFM basal liquid medium, 13mL frozen StemPro™-34 Nutrient Supplement
StemPro™ CD34+ Cell Kit, 1 Kit, 0.5 x 106 Cells/mL Stem Cells (Hematopoietic) Cell Type, Newborn (14 days or less), Serum-Free, Normal Donor Attributes, Cryopreserved, StemPro™-34 SFM Media Recommendation, Human Species
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
StemPro™ CD34+ Cell Kit > 0.5 x 106 cells/mL