Learn More
Zeiss™ Stemi 305 Stereomikroskop mit flexiblen Stativen
Kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.
Marke: Zeiss™ 491903-0011-000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit diesem kompakten Greenough-Stereomikroskop können Sie Ihre Proben so beobachten, wie sie sind: dreidimensional und scharf im Kontrast, und das ohne Vorbereitung.
- Das Stemi 305 ist ein benutzerfreundliches Mikroskop, das nur minimale Einstellungen erfordert. Alles ist integriert, einschließlich langlebige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht und Durchlicht.
- Spot-Beleuchtung K LED – Einzel-Spot für Hellfeld und Dunkelfeld Epi-Beleuchtung, Gewinde M24x0,5 für Polarisator, höhenverstellbar, neigbar, zoombar.
Spezifikation
Schwenkbares Stativ U | |
Biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Stemi 305 Stereomikroskop mit flexiblen Stativen > Schwenkbarer Ständer U
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur