Learn More
Zeiss™ STEMI 305 Stereomikroskop
Kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.
2265.00 CHF - 2415.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Stereomikroskop
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15986182
Unterlagen ansehen
Zeiss™
435063-9020-100
Doppel-Spot-Strahler K LED
2415.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17332810
Unterlagen ansehen
Zeiss™
435063-9030-100
Ringbeleuchtung K LED
2265.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit diesem kompakten Greenough-Stereomikroskop können Sie Ihre Proben so beobachten, wie sie sind: dreidimensional und scharf im Kontrast, und das ohne Vorbereitung.
  • Das Stemi 305 ist ein benutzerfreundliches Mikroskop, das nur minimale Einstellungen erfordert. Alles ist integriert, einschließlich langlebige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht und Durchlicht.
  • Spot-Beleuchtung K LED – Einzel-Spot für Hellfeld und Dunkelfeld Epi-Beleuchtung, Gewinde M24x0,5 für Polarisator, höhenverstellbar, neigbar, zoombar.
Spezifikation
Spezifikation
Stereomikroskop
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ STEMI 305 Stereomikroskop