Learn More
asecos™ Lagerkanne Stahlblech
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 23129
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17856536
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert), Überdruck-Ventil PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0.3 gal.
Gelb
6.50 in.
7.13 in.
1.59 lb.
1 L
Stahl
165.00 mm
181.00 mm
0.72 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne Stahlblech > Capacity: 1 L