Learn More
Brady™ SMALL PADLOCK STATION
Mit unseren Schlösser-Stationen gehen Vorhängeschlösser nicht mehr verloren. Die Stationen aus Stahl (14 Gauge) mit roter Kunststoffbeschichtung sind robust und fallen auf. Für bis zu 4 Schlösser. Vorhängeschlösser werden separat geliefert
Marke:  Brady™ 800120
Artikelnummer. 11736695
  • 69.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kleine Schlösser-Station (nur Station)
  • Mit unseren Schlösser-Stationen gehen Vorhängeschlösser nicht mehr verloren
  • Die Stationen aus Stahl (14 Gauge) mit roter Kunststoffbeschichtung sind robust und fallen auf
  • Für bis zu 4 Schlösser
  • Vorhängeschlösser werden separat geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Kleine Vorhängeschloss-Station
Stahl
31 mm
31 x 76 x 57 mm
4.5 in.
Kleine Vorhängeschloss-Station
Klein
76 mm
Rot
1.34 in.
Small Padlock Station
Blockier- und Verriegelungssystem
57 mm
Je 1
3 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SMALL PADLOCK STATION > Abmessungen (H x B x Durchm.):57 x 76 x 31 mm, klein