Learn More
asecos™ Lagerebene Gitterrost Stahl verzinkt
Zusätzliche Lagerebene
Marke:  asecos™ 27880
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17886396
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
51.18 in.
51.18 in.
0.79 in.
23.62 in.
26.46 lb.
Storage Level
1300.00 mm
1300.00 mm
20.00 mm
600.00 mm
12 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Lagerebene Gitterrost Stahl verzinkt > Weight: 12 kg