Learn More
Brady™ ECONOMY LOCKOUT
Der Standard-Schließbügel gewährleistet eine sichere Absperrung zu einem günstigen Preis und kann an Sicherungen oder Schaltkästen verwendet werden Für 6 Vorhängeschlösser.
Marke: Brady™ 236920
13.54 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standard Schließbügel
- Der Standard-Schließbügel gewährleistet eine sichere Absperrung zu einem günstigen Preis
- Kann an Sicherungen oder Schaltkästen verwendet werden
- Für 6 Vorhängeschlösser
Spezifikation
Economy Sperre | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
6.81 mm | |
0.394 in. | |
6.81 x 38.51 x 107.95 mm | |
4.25 in. | |
Je 1 | |
−35 °C bis +177 °C | |
1.516 in. |
ECONOMY LOCKOUT- 1.0 in. HASP | |
Stahl | |
0.268 in. | |
Economy Lockout | |
10 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
109,50 mm | |
-20°F to +350°F | |
1 kg | |
38.51 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ECONOMY LOCKOUT > Farbe:Rote Nieten aus Stahl, Aluminium und Edelstahl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur