Learn More
asecos™ Entsorgungsbehälter Stahlblech
Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfallen
Marke:  asecos™ 23157
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17836496
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Stahlblech pulverbeschichtet Rot
  • selbstschließender Deckel mit Dämpfung, großer, ergonomisch geformter Handgriff an der Behälterrückseite zum einfachen Entleeren des Behälters
  • Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
  • FM-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
50 L
495.00 mm
Rot
18.74 lb.
505.00 mm
21.26 in.
Kanne für Flüssigkeitsentsorgung
19.49 in.
13.2 gal.
540.00 mm
8.5 kg
19.88 in.
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Entsorgungsbehälter Stahlblech > Kapazität: 50 l