Learn More
Fisherbrand™ Tiegelzange, Stahl, gerade Form
Der Einsatz der Laborzangen bei chemischen Reaktionen mit hohen Temperaturen gewährleistet optimale Ergebnisse. Die aus langlebigem Edelstahl gefertigten Clifton™ Geraden Zangen aus Edelstahl gewährleisten eine genaue Kontrolle beim Greifen, Anheben, Drehen und Überführen wärmebeständiger und anderer Werkstoffe in Laborumgebungen.
9.05 CHF - 11.35 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11593492
|
Fisherbrand™
3030 |
150 mm |
9.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11503502
|
Fisherbrand™
3031 |
200 mm |
11.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Gerade Laborzangen
- Edelstahl 304 spec 18/8 nicht magnetisch, helle Oberfläche
- Für Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit entwickelt und daher ideal für Arbeitsabläufe im Labor
- Verbrauchsmaterial aus Metall für Labore
- Aus feinstem, korrosionsbeständigem 304 Edelstahl
- Bietet Korrosionsbeständigkeit, die eine Produktkontamination verhindert
Specifications
Stahl | |
Tiegelzange | |
Je 1 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.