Learn More
Brady™ Stahlkette
Sicherer als Stahlkabel.
Marke:  Brady™ 805845
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15683537
  • 180.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferung mit einer Gewebeschutzhülle, die Lack und Chrom vor Beschädigung schützt
Spezifikation
Spezifikation
Kette
CHAIN SECURITY 8 MM 2 PK
Maximale Kettensicherheit dank Durchmesser von 8 mm
2/Packung
Name des Produkts
Brady™ Stahlkette > Durchmesser: 8 mm