Learn More
behr Labor-Technik™ Steam Distillation Unit With Automatic Addition
behr distillation units of the S series are the ideal supplement to the behr InKjel digestion systems. These are identical in the basic construction but differ in terms of operating comfort and degree of automation.
Marke: behr Labor-Technik™ B00218032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorbildliche Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Robustes und unempfindliches Gehäuse aus Polyurethan
- Destillationszeit ca. 3 Min. pro Probe
- Nachweisgrenze 0,2 mg N
- Recovery-Rate 99,5 %
- Reproduzierbarkeit ± 1 %
- Einstellbare Dampfleistung (10 % bis 100 %)
- Sehr einfache, menügeführte Bedienung mit einem einzigen Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung)
- Programmierbare Reaktionszeit
- Programmierbare Destillationszeit
- USB-Schnittstelle
- Füllstandsüberwachung für Kanistersatz
- Praktische Schnellspannvorrichtung
- Leistungskapazität und -geschwindigkeit
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Vorbildliche Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Robustes und unempfindliches Gehäuse aus Polyurethan
- Extrem einfache, menügesteuerte Bedienung der programmierbaren Einheiten über
- ein einziges Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung).
- Menünavigation in der Landessprache
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
- ein einziges Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung).
- Vorbildliche Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Leistungskapazität und -geschwindigkeit
- Praktische Schnellspannvorrichtung
- Füllstandsüberwachung für Kanistersatz
- USB-Schnittstelle
- Programmierbare Destillationszeit
- Programmierbare Reaktionszeit
- Sehr einfache, menügeführte Bedienung mit einem einzigen Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung)
- Einstellbare Dampfleistung (10 % bis 100 %)
- Reproduzierbarkeit ± 1 %
- Recovery-Rate 99,5 %
- Nachweisgrenze 0,2 mg N
- Destillationszeit ca. 3 Min. pro Probe
- Robustes und unempfindliches Gehäuse aus Polyurethan
Spezifikation
S4 Dampfdestillationseinheit | |
50/60 Hz | |
1700 W | |
Kjeldahl-Destillation | |
70 cm | |
Je 1 |
9 A | |
115/230 V | |
34,5 cm | |
InKjel und K Aufschlusseinheiten | |
99 Programme | |
42 cm |