Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #2
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Med GC Duplex Nr. 2
Marke:  Invitrogen™ 12935112
355.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
355.10 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10002823
  • 546.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stealth RNAi™ siRNA negative Kontrollen sind eine großartige Möglichkeit, die Wirkung Ihres experimentellen Stealth RNAi™ siRNA-Duplexes im Vergleich zum Hintergrund zu messen. Eigenschaften der Kontrollen:
  • Konzipiert in 3 verschiedenen GC-Gehalten (niedrig, mittel, hoch) mit je 3 Sequenzen, damit Forscher den GC-Gehalt an ihre experimentelle Stealth RNAi™ siRNA anpassen können
  • Nicht homolog zu den Erbinformationen im Transkriptom des Wirbeltiers
  • Das Stealth RNAi™ siRNA-
    Negativkontrollkit induziert nachweislich keine Stressreaktion und enthält alle drei Kontrollen (niedriger, mittlerer, hoher GC-Gehalt – außer Sequenz Nr. 2 und Nr. 3), wovon jede auch einzeln erhältlich ist. Erhalten Sie die idealen Negativkontrollen für Ihr RNAi-Experiment, damit Sie Ihre Ergebnisse genau beurteilen können.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Diese individuelle Kontrolle wird als 250 µl bei 20 µM geliefert. Lagerung bei -20 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Produkte garantiert 6 Monate lang haltbar.
    siRNA
    Unkonjugiert
    siRNA
    Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
    Negativkontrolle
    RNAi, Transfektion
    Stealth RNAi™ siRNA
    250 μl
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2478523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12935112
    Chargennummer3022531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number12935112
    Chargennummer2263019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2021 Catalog Number12935112
    Chargennummer2133439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2019 Catalog Number12935112
    Chargennummer2021526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2018 Catalog Number12935112
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #2 > 250 μl