Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Lo GC
Marke: Invitrogen™ 12935200
352.01 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Stealth RNAi™ siRNA negative Kontrollen sind eine großartige Möglichkeit, die Wirkung Ihres experimentellen Stealth RNAi™ siRNA-Duplexes im Vergleich zum Hintergrund zu messen. Eigenschaften der Kontrollen: – Konzipiert in 3 verschiedenen GC-Gehalten (niedrig, mittel, hoch) mit je 3 Sequenzen, damit Forscher den GC-Gehalt an ihre experimentelle Stealth RNAi™ siRNA anpassen können – Nicht homolog zu den Erbinformationen im Transkriptom des Wirbeltiers – Das Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrollkit induziert nachweislich keine Stressreaktion und enthält alle drei Kontrollen (niedriger, mittlerer, hoher GC-Gehalt – außer Sequenz Nr. 2 und Nr. 3), wovon jede auch einzeln erhältlich ist. Erhalten Sie die idealen Negativkontrollen für Ihr RNAi-Experiment, damit Sie Ihre Ergebnisse genau beurteilen können.
Spezifikation
Lieferform: 250 µl mit einer Konzentration von 20 µM. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. | |
siRNA | |
Unkonjugiert | |
siRNA |
Negativkontrolle | |
RNAi, Transfektion | |
Stealth RNAi™ siRNA | |
250 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Lo GC > 250 μl