Learn More
Staurosporin, Fisher BioReagents
172.70 CHF - 1467.72 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 62996-74-1
Summenformel C28H26N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 466.541
InChI-Schlüssel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10042804
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2541-100
100 μg Poly-Mikroröhrchen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10002854
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP2541-500
500 μg Poly-Mikroröhrchen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10647155
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Bioreagents
BP2541-1
1 mg Poly-Mikroröhrchen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Staurosporin ist ein potenter Proteinkinase-Inhibitor, der für Studien zur Proteinphosphorylierung bei der Regulation von zellulären Funktionen geeignet ist.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Staurosporin, Fisher BioReagents