Learn More
R&L Enterprises™ Ständerringe mit Nabenkopf
Zur einfachen Befestigung an Ringständern.
19.85 CHF - 20.20 CHF
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Enthält | Mit Buchse |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Stäbe |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11729037
|
R&L Enterprises™
2013/6 |
75 mm |
20.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10796945
|
R&L Enterprises™
2013/11 |
100 mm |
20.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12996836
|
R&L Enterprises™
2013/14 |
130 mm |
19.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kreuzmuffe mit Klemmschraube mit Kunststoffkopf
- Passend für Stangen mit Durchmessern von 8 bis 12.5 mm
- Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Innendurchmesser des Ringes x Mitte zu Mitte zwischen Stativmuffe zu Ring
Spezifikation
Stahl | |
Mit Buchse | |
Für Stäbe |