Learn More
Fisherbrand™ Stativringe
Mit Ausschnitt für einfaches Entfernen der Ausrüstung.
24.95 CHF - 38.10 CHF
Spezifikation
Material Schmiedestahl
Produkttyp Stativring
Beschreibung Ausschnittbereich
Ausführung Verzinkt, gummibeschichtet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11745626
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2015/11
100 mm
25.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11765626
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2015/17
150 mm
25.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11735626
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2015/6
75 mm
35.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11725626
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2015/2
50 mm
24.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11755626
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2015/14
125 mm
38.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit gummibeschichteten Ringen
  • Die Schaftlänge bis zur Mitte des Schafts beträgt ca. 60 mm
  • Hergestellt aus Weichstahl mit Schweißverbindungen
  • Verzinkt
Spezifikation
Spezifikation
Schmiedestahl
Stativring
Ausschnittbereich
Verzinkt, gummibeschichtet
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stativringe