Learn More
Metro™ Stationäre platzsparende Arbeitstische mit 3-seitigem Rahmen
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ stationären platzsparenden Arbeitstischen mit 3-seitigem Rahmen. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
1800.00 CHF - 2050.00 CHF
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 24 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Tragkraft (angloamerikanisch) 800 lb.
Tragkraft (metrisch) 363 kg
Produkttyp Stationärer Tisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (T x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15907351
Unterlagen ansehen
Metro™
WTS2436US
24 x 36 x 34 Zoll
1800.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15927351
Unterlagen ansehen
Metro™
WTS2448US
24 x 48 x 34 Zoll
1915.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15947351
Unterlagen ansehen
Metro™
WTS2460US
24 x 60 x 34 Zoll
2050.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
  • Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
  • Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 800 lbs.
  • Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
  • Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes „Abrollgeräusch“
  • Mit verstellbarem Fuß
Warranty
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Spezifikation
24 Zoll
800 lb.
Stationärer Tisch
Edelstahl (304)
34 Zoll
363 kg
Silber