Learn More
Metro™ Stationäre platzsparende Arbeitstische mit 3-seitigem Rahmen
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ stationären platzsparenden Arbeitstischen mit 3-seitigem Rahmen. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
Marke: Metro™ WTS2460US
Beschreibung
- Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
- Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
- Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 800 lbs.
- Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
- Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes „Abrollgeräusch“
- Mit verstellbarem Fuß
Serviceleistungen
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Stationärer Tisch | |
24 Zoll | |
34 Zoll | |
363 kg | |
60 in. |
Silber | |
24 x 60 x 34 Zoll | |
800 lb. | |
75 lb. | |
Edelstahl (304) |