Learn More
KGW-Isotherm Stationäre Reaktionsgefäßbaugruppe mit NW 100-Flansch, 500 ml
Reaktorkonstruktion zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Temperatur. Lieferumfang von KGW-isothermen stationären Reaktionsgefäßen (500 ml) mit NW100-Flansch: ein beheizbarer Reaktor mit J-Ventil, ein DN 15-Adapter für Thermostatschläuche, Deckel mit Buchsen, Haltevorrichtung, Propellerrührer und V2A-Röhrchenrahmen.
Marke: KGW-Isotherm 7172
Beschreibung
Der Reaktoraufbau besteht aus folgenden Komponenten:
- Beheizbarer 500 ml-Reaktor NW 100-Flansch und ein J-Ventil, 10 mm-Verschluss durch Federdruck
- Metalladapter DN15 Außengewinde M16x1 für Thermostatschlauch und PTFE-Flachdichtung
- Deckel mit Buchsen:
- Drei (3) in einem Winkel angebrachte seitliche Buchsen NS 29/32
- Eine (1) mittlere Buchse NS 29
- O-Ring, FEP-beschichtet
- Support-Gerät
- V4A Propellerrührer (Welle 10)
- Rührerkupplung
- Dynamischer Rührerverschluss
- Rahmen aus V2A Edelstahlrohren
Spezifikation
10 mm | |
500 ml | |
Aufrechterhaltung der Temperatur während der Reaktionen | |
140 mm (Reaktionsgefäß) | |
Reaktionsgefäß-Baugruppe |
NW 100 | |
Borosilikatglas | |
Thermostat | |
Deckel mit Buchsen, V4A Propellerrührer (Welle 10), feststehender Rahmen | |
Im Deckel: Mitte - NS 29; Seite - NS 29/32 |