Learn More
STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker) Mouse, Clone: STAT6/2410, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker)
Klon STAT6/2410
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
6778-MSM1-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15970928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
6778-MSM1-P1
100 μg
484.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human STAT6 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
119kDa
STAT6/2410
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
6778
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic and Nuclear
HeLa or HepG2 cells. Kidney