Learn More
Corning™ Starter Opfertinten für den Matribot™ Bioprinter
Starter Opfertinten sind Opfermaterial und -tinten für Schulungszwecke. Zur Verwendung mit dem Matribot™ Bioprinter.
Marke: Corning™ 6159
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasserlösliches Gel zur Verwendung als Opfermaterial und -tinte für Schulungszwecke
- Ideal für die Beurteilung des Drucks komplexer Strukturen vor dem Drucken mit menschlichen Zellen
- Zur Verwendung mit dem Corning™ Matribot™ Bioprinter
Spezifikation
Durchsichtig blau | |
Opfertinte | |
Steril – Gütegrad A | |
Bewertung des Drucks komplexer Strukturen vor dem Drucken mit menschlichen Zellen | |
4°bis 8 °C |
Corning Matribot Bioprinter | |
2,7 ml/Spritze | |
Starter | |
10 Spritzen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Starter Opfertinten für den Matribot™ Bioprinter > Starter Opfertinte; Menge: 10 Spritzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur