Learn More
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vektoren für die Hefeexpression
GREENER_CHOICE
Entwickelt für die hochwertige Expression von rekombinanten Proteinen in Hefe durch die Einführung des interessierenden Gens unter der Kontrolle des Cu++-induzierbaren CUP1-Promotors.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4605-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15633808
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
pYSG-IBA Hefe-Expressionsvektoren
Der pYSG-IBA-Vektor ermöglicht die hohe Expression von Proteinen in Hefe.
  • Der Vektor trägt den Kupfer-induzierbaren Promotor (CUP1) für kontrollierte Expression auf hohem Niveau.
  • Das exprimierte rekombinante Protein wird im Zytoplasma lokalisiert.
  • Hochwertige Expression in Hefe mit hoher Kopienzahl
  • Begünstigt die korrekte Proteinfaltung und die Produktion von löslichen Proteinen – Einschlusskörper bilden sich selten
  • Streng regulierte Expression durch Cu++-induzierbaren CUP1-Promotor
  • Ampicillin Resistenzgen und die Marker Leu2-d und URA3 in jedem Vektor
  • Leu2-d-Auxotrophie-Selektionsmarker zum Erhöhen der Plasmid-Kopienzahl während der Expression
  • URA3-Auxotrophie-Marker zur Selektion nach der Transformation
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pYSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pYSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
pYSG-IBA 5
leu2-d und URA3
Gehäuse CUP1
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Strep-tag für N-Terminus
5μ g
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
StarGate™ System, Hefe-Wirtszellen
Kupfersulfat
8
Akzeptor-Vektor für Hefe-Expression
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
250 ng/μl
Durchsichtig
Name des Produkts
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vektoren für die Hefeexpression > StarGate pYSG Akzeptorvektor: pYSG-IBA5; Strep-tag™ für N-Terminus