Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pESG-IBA Akzeptorvektoren für Säugetier-Expression
Entwickelt für die hochwertige konstitutive Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Säugetierwirtszellen über den CMV-Promotor, mit Replikation in Zelllinien, die latent mit großem SV40-T-Antigen infiziert sind.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4435-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15623788
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
pESG-IGA Säugetierexpressionsvektoren
pESG-IBA ist ein kleiner Expressionsvektor, der für die transiente Expression von Proteinen in Zelllinien empfohlen wird, die SV40 großes T-Antigen für die extrachromosomale Replikation mit SV40 ori liefern. NeoR zur Erzeugung stabiler Zelllinien.
  • Cytomegalievirus immediate-early (CMV) Promotor: hochwertige konstitutive Expression
  • SV40 ori: Ursprung der Replikation für die extrachromosomale Replikation mit SV40-großem T-Antigen (wie von HEK293T- oder COS-1-, -3-, -7-Zellen bereitgestellt)
  • ColE1 + Amp: Zur Vermehrung in E. coli
  • NeoR: Neomycin-Resistenzgen zur Erzeugung stabiler Zelllinien
  • BM40: Sekretionssignal zur Übertragung des exprimierten Proteins in das Medium (nicht für alle Vektoren verfügbar)
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
  • Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
  • Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
SV40 großes T-Antigen (z. B. COS1 oder COS7)
8
Akzeptor-Vektor für Säugetier-Expression
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
250 ng/μl
pESG-IBA 35
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
StarGate™ System, Säugetier-Wirtszellen
Neomycinresistenz-Gen
Immediate-Early-Promoter für Humanes Cytomegalovirus (CMV)
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
6 x Histidin-Tag für N-Terminus
5μ g
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences StarGate™ pESG-IBA Akzeptorvektoren für Säugetier-Expression > Stargate pESG Akzeptorvektor: pESG-IBA 35; 6xHistidine-Tag für N-Terminus; Enthält Neomycin-Resistenzgen