Learn More
Heidolph instruments StarFish 5-Way Clamp
Hält Glasbehälter am StarFish Magnetrührer-Arbeitsplatz stabil. Die Heidolph™ Starfish 5-Wege-Klemme hat fünf Teleskoparme, die sich je nach Bedarf verlängern und arretieren lassen.
570.00 CHF - 597.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MR-HEI Magnetrührer |
---|---|
Aufnahmevermögen | Glasprodukte |
Typ | Klemme |
Spannung | 100/115/220/230 V |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11731709
|
Heidolph instruments
505-81010-00 |
Velcro™ Klettband |
570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11781659
|
Heidolph instruments
505-81020-00 |
Klettbänder aus Silikon |
597.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für MR HEI Magnetrührer und StarFish Workstations.
- Für Glaswaren jeglicher Größe.
Spezifikation
MR-HEI Magnetrührer | |
Glasprodukte | |
Klemme | |
100/115/220/230 V |