Learn More
Stärke, Thermo Scientific Chemicals
40.30 CHF - 99.09 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Physikalische Form Lösung
Siedepunkt 100.0°C
Summenformel (C6H10O5)n
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10483543
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
380641000
100 mL Kunststoffflasche
40.30 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10639504
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
380645000
500 mL Kunststoffflasche
99.09 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Starch
Lösung
(C6H10O5)n
1.0000g/mL
Kunststoffflasche
1
9005-84-9, 7732-18-5
100.0°C
MFCD00082026
Rein
Passes Test