Learn More
Stärke, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10483543
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Stärke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Kunststoffflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10483543
Marke: Thermo Scientific Acros 380641000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Physikalische Form Lösung
Siedepunkt 100.0°C
Summenformel (C6H10O5)n
MDL-Nummer MFCD00082026
Dichte 1.0000g/mL
Menge 100 mL
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Empfindlichkeit Passes Test
Relative Dichte 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number380641000,380645000
ChargennummerA0467284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number380641000,380645000
ChargennummerA0463729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number380641000,380645000
ChargennummerA0456942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number380641000,380645000
ChargennummerA0456031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number380641000,380645000
Name des Produkts
Stärke, Thermo Scientific Chemicals >