Learn More
Stärkelösung, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12950544
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Stärkelösung, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12950544 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Artikelnummer. 12950544
Marke: Fisher Chemical RP 207 100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Menge 100 ml
Synonym Stärke, löslich, Stärkelösung, Alpha-Malz-Zucker, amylodextrin, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 342.3
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1119254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2025 Catalog NumberRP 207 100
Chargennummer1113637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog NumberRP 207 100
Chargennummer1092589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberRP 207 100
Chargennummer1044020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberRP 207 100
Chargennummer1078494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberRP 207 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stärkelösung, Fisher Chemical™ >