Learn More
Stärke, zur Analyse, löslich, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10337980
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Stärke, zur Analyse, löslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10337980
Marke: Thermo Scientific Acros 177130010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00082026
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Farbe Weiß
Namenshinweis Soluble, For analysis
pH 5 to 7.5 (2% soln. at 25°C)
Physikalische Form Amorphes Pulver
Schmelzpunkt 256.0°C to 258.0°C
Merck Index 15, 8926
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (90°C).
Menge 1 kg
Güte Analytisch
Identifizierung positive
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Empfindlichkeit passes
Name des Produkts
Stärke, zur Analyse, löslich, Thermo Scientific Chemicals >