Learn More
Notrax Standard-Sorbens für Eco Stance™
Graues Standard-Sorbens für Eco Stance™ 580F Notrax™.
Marke: Notrax 580F0036GY
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Grau
- Abmessungen: 1950 x 80 cm
Spezifikation
1950 x 80 cm | |
64 ft. | |
Polypropylen | |
80 cm |
Grau | |
1950 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Standard-Sorbens für Eco Stance™ > Sorbens; Farbe: Grau; Material: Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur