Learn More
Thermo Scientific Chemicals Standardprobenröhrchen, 3.24 mm ID
Zur Verwendung mit MKII Waagen zur Bestimmung der Suszeptibilität
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 014349.KG
77.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11470400
  • 79.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Innendurchmesser: 3.24 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Standard-Probenröhrchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA29U059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014312.06,014312.14,014349.KG
ChargennummerG06I18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014312.06,014312.14,014349.KG
ChargennummerD27K34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014312.06,014312.14,014349.KG
ChargennummerC01Q28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014312.06,014312.14,014349.KG
ChargennummerW10E019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014312.06,014312.14,014349.KG
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Standardprobenröhrchen, 3.24 mm ID > 1pc