Learn More
Fisherbrand™ Rotor cover for 12mL x 1.5mL/2.0mL tube (rotor
Bietet Schutz vor den zentrifugierten Inhalten in der Zentrifuge. Die standardmäßige Fisherbrand™ Rotorabdeckung sollte vor der Verwendung auf der Mini-Zentrifuge angebracht werden.
Marke: Fisherbrand™ HS100506
30.85 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Fisherbrand™ Mini-Zentrifuge
- Begrenzt Lärm und Aspiration durch Röhrchen
Spezifikation
Kunststoff | |
Rotorabdeckung | |
Mini-Zentrifuge |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13