Learn More
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysescheiben
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad
Marke:  Spectrum™ Labs 132482
236.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12727526
  • 243.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit Spectrum Equilibrium Dialyzer und Spectra/Por™ MacroDialyzer Systemen.
  • Membranscheiben aus regenerierter Zellulose (RC)
  • Trocken geliefert mit Glycerin als Befeuchtungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Standard-RC-Dialysescheibe
100 mm
50 Packung
Für RC-Dialyseschläuche mit Standardgütegrad
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysescheiben > Durchmesser:100mm