Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE23336
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
2 x 5 | |
Edelstahl | |
Tiefkühlschränke | |
130 mm (Box) |
Boxen (10) | |
10 | |
683 x 140 x 268 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height > Aufnahmevermögen: 10 Boxen (2 x 5)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur