Learn More
BINDER™ Standard Rack
Shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
107.48 CHF - 656.21 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30238349
|
BINDER™
8012-2388 |
KB 65 |
107.48 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30238365
|
BINDER™
8012-2389 |
KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130 |
148.97 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30238271
|
BINDER™
8012-2390 |
KB 260, KB 470, KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470 |
217.79 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30238345
|
BINDER™
8012-2391 |
KB 720, KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720 |
378.07 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30238295
|
BINDER™
8012-2392 |
KB 1060, KB PRO 1060, KBF 1060, KBF PRO 1060 |
425.21 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30238360
|
BINDER™
8012-2393 |
KBF PRO 1600, KBF 1600, KB PRO 1600 |
656.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Shelf rack made of stainless steel
- Includes set of U-rails
Spezifikation
Stainless Steel | |
Rack |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Standard Rack