Learn More
Saint Gobain Life Sciences Standard-Pumpenschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 2.4 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
497.00 CHF - 1250.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR Teil 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 |
---|---|
Material | Silikon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,09 in. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11998179
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-14 |
6.4 mm | 11.2 mm |
687.00 CHF
15 Meter |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11908189
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-17 |
8 mm | 12.8 mm |
790.00 CHF
15 Meter |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11918189
|
Saint Gobain Life Sciences
T3312-33 |
9,5 mm | 14,3 mm | N/A | ||||
12326889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3314-33 |
11,1 mm | 15,9 mm |
497.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12366889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3320-33 |
15,9 mm | 20,6 mm |
733.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10683751
|
Saint Gobain Life Sciences
T3316-33 |
12,7 mm | 17,5 mm |
595.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Spezifikation
FDA 21 CFR Teil 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 | |
49.2 ft. | |
0,09 in. | |
-112°F | |
Durchscheinend | |
392°F | |
Transfer Tubing |
Silikon | |
15 m | |
2.4 mm | |
-80 °C | |
50 (Shore A) | |
–80 bis 200 °C |