Learn More
Saint Gobain Life Sciences Standard-Pumpenschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 2.4 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T3316-33
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10683751
  • 595.00 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Platinvernetzt, Shore A 50, Temperaturbereich von -81 bis +218°C. Sehr hochwertiger Silikonschlauch mit extrem glatter Innenoberfläche. Ozon- und UV-beständig. Hochelastisch mit guter Rückstellkraft. Für Lebensmittel geeignet. Entspricht FDA und USP Class VI.
Rollenlänge 15 m.
φ Innen: 12,7mm
Wandstärke: 2,4mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR Part 177.2600, Gehäuse NSF51, Gehäuse ISO10993
12,7 mm
0.69 in.
49.2 ft.
0,09 in.
Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-80 °C
Durchscheinend
392°F
Transfer Tubing
0,5 in.
Silikon
17,5 mm
15 m
2,4 mm
-112°F
Je 1
50 (Shore A)
200 °C