Learn More
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 900 x 750 x 750 mm
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 900 x 750 x 750 mm, ist ein freistehender Tisch mit einer haltbaren Arbeitsplatte und C-förmigen Beinen.
Marke:  Koettermann™ 505-00055
Artikelnummer. 15578545
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Tisch mit C-förmigen Beinen
  • TopResist-Arbeitsplatte
Spezifikation
Spezifikation
Verbraucher
750 mm
Beine Typ C
750 mm
TopResist-Arbeitsplatte
900 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Einzeltisch, C-Rahmen, 900 x 750 x 750 mm > Enthält: TopResist-Arbeitsplatte