Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 630 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 630 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
auf Anfrage
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 350 x 900 x 630 mm |
---|---|
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Anzahl Türen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Türtyp | Anzahl Türen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15753112
|
Koettermann™
307-00199 |
Ja | Glasschiebetüren | 1 |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
15763112
|
Koettermann™
307-00200 |
Nein | Vorn offen/keine Türen | Keine |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||
Beschreibung
- Wandschrank
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
350 x 900 x 630 mm | |
1 | |
Wandschrank |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 900 x 630 x 350 mm