Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 630 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 600 x 630 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
511.84 CHF - 545.35 CHF
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 366 x 600 x 630 mm |
---|---|
Türtyp | Links angeschlagene Tür |
Anzahl Türen | 1 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15763102
|
Koettermann™
307-00190 |
Ja |
545.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15753102
|
Koettermann™
307-00189 |
Nein |
511.84 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wandschrank
- Eine Tür
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 600 x 630 mm | |
1 | |
Wandschrank |
Links angeschlagene Tür | |
1 |