Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 450 x 780 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 450 x 780 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke: Koettermann™ 307-00183
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wandschrank
- Eine Tür mit Anschlag links
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
Wandschrank | |
Mit Scharnier links | |
1 |
366 x 450 x 630 mm | |
Nein | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 450 x 780 x 366 mm > Eine Tür, Scharniere links
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur