Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 366, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00208
Artikelnummer. 15743122
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Drei Türen
  • Ein Regal
  • Verschließbar
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Ja
1
350 x 1500 x 630 mm
3
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 366 mm > Drei Türen