Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke: Koettermann™ 307-00177
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wandschrank
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
Wandschrank | |
Glasschiebetüren | |
2 |
350 x 1500 x 630 mm | |
Ja | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 350 mm > Glasschiebetüren, verriegelbar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur