Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke: Koettermann™ 307-00172
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wandschrank
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
Wandschrank | |
Vorn offen/keine Türen | |
Keine |
350 x 1200 x 780 mm | |
Nein | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 350 mm > Vorn offen, nicht verriegelbar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur