Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 630 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 630 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
auf Anfrage
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 366 x 1200 x 630 mm |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Beschreibung
- Wandschrank
- Zwei Türen
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 1200 x 630 mm | |
2 | |
1 | |
Wandschrank |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 630 x 366 mm