Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Pumpensatz für Einheit zur Flüssigkeitsübertragung
Vereinfachen Sie die Prozesskonnektivität und ermöglichen Sie eine höhere Effizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
390.00 CHF - 1075.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Zugelassen für die Lagerung unter Umgebungsbedingungen (15 bis 30 °C). |
---|
Produktcode | Marke | Schlauchstil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchstil | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17810687
|
Thermo Scientific™
SH31099.01 |
6,35 mm (1/4 in) Innendurchmesser x 2,4 mm (3/32 in) Wand, 0,25 m (10 in) C-Flex 374 bis 0,5 m (19,7 in) Pharmed BPT bis 0,25 m (10 in), C-Flex 374 |
390.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17800687
|
Thermo Scientific™
SH31100.01 |
9,52 mm (3/8 in) Innendurchmesser x 3,2 mm (1/8 in) Wand, 0,25 m (10 in) C-Flex 374 bis 0,5 m (19,7 in) Pharmed BPT bis 0,25 m (10 in), C-Flex 374 |
1075.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17820687
|
Thermo Scientific™
SH31101.01 |
12,7 mm (1/2 in) Innendurchmesser x 3,2 mm (1/8 in) Wand, 0,25 m (10 in) C-Flex 374 bis 0,5 m (19,7 in) Pharmed BPT bis 0,25 m (10 in), C-Flex 374 |
1015.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden. Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
- Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO-7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
- Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methoden getestet, um die Leistung zu validieren
Spezifikation
Zugelassen für die Lagerung unter Umgebungsbedingungen (15 bis 30 °C). |