Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Y-Satz für die Übertragung von Flüssigkeiten
Vereinfachen Sie die Prozesskonnektivität und ermöglichen Sie eine höhere Effizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
Marke:  Thermo Scientific™ SH31094.01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17800807
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden. Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
  •  Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO-7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methoden getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zugelassen für die Lagerung unter Umgebungsbedingungen (15 bis 30 °C).
3 x 6,35 mm Innendurchmesser x 2,4 mm Wand, C-Flex 374, 2 x 0,51 m bis 0,51 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standard-Y-Satz für die Übertragung von Flüssigkeiten > 3x6.35 mm (1/4 in) Innendurchmesser x2.4 mm (3/32 in) Wand, C-Flex 374, 2x0.51 m (20 in) bis 0.51 m (20 in)