Learn More
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco™ Injektoren
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco-Injektoren ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365GL251
61.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10171073
  • 61.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco-Injektoren ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen.
  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50uL
50 mm
Nein
90° stumpf
22 G
HPLC-Autosampler-Spritze
50 μl
Injektor
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco™ Injektoren > Feste StandardKanüle für Rheodyne/Valco; Volumen 50 μl; 22 Gauge; feste Kanüle (2 in.)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.