Learn More
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco™ Injektoren
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco-Injektoren ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365DL231
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10110743
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco-Injektoren ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen.
  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ul
Nein
Injektor
HPLC-Autosampler-Spritze
10 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco™ Injektoren > Standard Fixed Needle for Rheodyne/Valco; 10μL Volume; 22 Gauge; 2 in. Fixed Needle
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.