Learn More
Kinematica Standard-Dispergieraggregat für PT2500 E
Verwendet zwei Zahnreihen, eignet sich für ein breites Spektrum von Laboranwendungen und ist zuverlässig und effizient.
Marke: Kinematica 11030069
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auswahl und Anwendungen:
- Alle Standard-Dispergieraufgaben
- Mahlen von tierischen und menschlichen Gewebeproben in einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Volumen
- Probenvorbereitung für die Extraktion und Auflösung organischer Materialien
- Probenvorbereitung für medizinische diagnostische Verfahren sowie DNA-Analysen
- Extraktionen von Systemen / Substanzen aus Proben pflanzlichen Ursprungs
- Aufschluss von tierischen und menschlichen Zellen
- Deagglomeration von vereinigten Zellstrukturen
- Intensives Mischen
Spezifikation
Standard-Dispergieraggregat | |
100 ml bis 2 l | |
192 mm | |
Je 1 |
21 m/s | |
12 mm | |
PT-DA 20/2EC-E19 |